Drukuj
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 2960 PLN
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formuła: C₅H₅F₃N₂O
Temp. topnienia: 129…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085094
Numer CAS: 119022-51-4