Drukuj
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 110 PLN
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formuła: C₆H₅F₃N₂OS
Temp. topnienia: 176…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153191
Numer CAS: 16097-62-4