Drukuj
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Hexadecafluoroheptane
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 1180 PLN
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów) 98%
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów)
Formuła: C₇F₁₆
Temp. Wrzenia: 80…82 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040339
Numer CAS: 335-57-9