Drukuj
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48468-100G PC48468-25G PC48468-5G
APOSPC48468-100GEA 1020 PLN
APOSPC48468-100G APOSPC48468-25G APOSPC48468-5G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Formuła: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24368564
Numer CAS: 1075198-30-9