Drukuj
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 116 PLN
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂NO₂
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112501
Numer CAS: 884494-38-6