Drukuj
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 261 PLN
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835318
Numer CAS: 157026-18-1