Drukuj
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 197 PLN
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275.4503 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699114
Numer CAS: 158579-80-7