Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-krezol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 0 PLN
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluoro-m-krezol 98%
α,α,α-Trifluoro-m-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 178 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002299
Numer CAS: 98-17-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-645-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II