Drukuj
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4838-25G PC4838-5G
APOSPC4838-25GEA 1280 PLN
APOSPC4838-25G APOSPC4838-5G
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene 99%
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
Formuła: C₇HF₇
Temp. Wrzenia: 100…106 °C
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862013
Numer CAS: 654-53-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II