Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48364-100G PC48364-25G
APOSPC48364-100GEA 1620 PLN
APOSPC48364-100G APOSPC48364-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.0154 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06208253
Numer CAS: 1483-56-3