Drukuj
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 479 PLN
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formuła: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 85 °C/112mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13189478
Numer CAS: 799557-87-2
Jednostka: 3267
ADR: 8 III