Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC48361-10G PC48361-1G PC48361-5G
APOSPC48361-10GEA 5350 PLN
APOSPC48361-10G APOSPC48361-1G APOSPC48361-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Formuła: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.53 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13189477
Numer CAS: 61655-69-4
Jednostka: 3267
ADR: 8 III