Drukuj
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 240 PLN
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832311
Numer CAS: 937068-58-1