Drukuj
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 218 PLN
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140191
Numer CAS: 799814-32-7