Drukuj
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 2880 PLN
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 49 °C/5mmHg
Gęstość: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12789673
Numer CAS: 434-42-4