Drukuj
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
PC48322-1G PC48322-5G PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA 110 PLN
APOSPC48322-1G APOSPC48322-5G APOSPC48322-10G
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆FIO₂
MW: 280.0349 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12965043
Numer CAS: 1202897-48-0