Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 450 PLN
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. topnienia: 114…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06208178
Numer CAS: 23228-45-7