Drukuj
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 110 PLN
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316.0200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11849931
Numer CAS: 702641-04-1