Drukuj
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 2370 PLN
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 114 °C
Gęstość: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08705710
Numer CAS: 15931-15-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III