Drukuj
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 524 PLN
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formuła: C₆H₅FIN
MW: 237.02 g/mol
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095297
Numer CAS: 153034-94-7