Drukuj
α,α,α-Trifluoro-o-krezol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 305 PLN
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluoro-o-krezol 99%
α,α,α-Trifluoro-o-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 147…148 °C
Temp. topnienia: 45…46 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002222
Numer CAS: 444-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-148-7
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II