Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 1760 PLN
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅ClFNO
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832269
Numer CAS: 1017777-72-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III