Drukuj
α-Bromo-2-(trifluorometoksy)toluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 1010 PLN
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluorometoksy)toluen 97%
α-Bromo-2-(trifluorometoksy)toluen
Formuła: C₈H₆BrF₃O
Gęstość: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236321
Numer CAS: 198649-68-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III