Drukuj
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 1740 PLN
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formuła: C₅H₅F₆NO₂
MW: 225.09 g/mol
Temp. topnienia: 204 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014349
Numer CAS: 16063-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 240-207-5