Drukuj
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4795-25G PC4795-5G PC4795-1G
APOSPC4795-25GEA 870 PLN
APOSPC4795-25G APOSPC4795-5G APOSPC4795-1G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Formuła: C₅H₆F₆O
Temp. Wrzenia: 64…71 °C
Gęstość: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236122
Numer CAS: 380-34-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,II