Drukuj
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 3640 PLN
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formuła: C₁₂H₆F₁₄O₄
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00337741
Numer CAS: 24120-17-0