Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 743 PLN
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formuła: C₁₀H₈F₆O₃S
Temp. topnienia: 39…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039262
Numer CAS: 67674-48-0