Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
PC4756-100G PC4756-50G PC4756-250G
APOSPC4756-100GEA 1030 PLN
APOSPC4756-100G APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Affords low refractive index polymer.
Formuła: C₇H₆F₆O₂
MW: 236.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 99 °C
Gęstość: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040105
Numer CAS: 3063-94-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-309-9
Jednostka: 3272
ADR: 3 II