Drukuj
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
PC4740-1G PC4740-5G PC4740-10G
APOSPC4740-1GEA 110 PLN
APOSPC4740-1G APOSPC4740-5G APOSPC4740-10G
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Formuła: C₉H₇F₆NO
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039258
Numer CAS: 722-92-9