Drukuj
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4732-100G PC4732-25G
APOSPC4732-100GEA 1100 PLN
APOSPC4732-100G APOSPC4732-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formuła: C₉H₁₁F₃O₄
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/1mmHg
Gęstość: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02677683
Numer CAS: 571-55-1