Drukuj
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4730-25G PC4730-5G
APOSPC4730-25GEA 4470 PLN
APOSPC4730-25G APOSPC4730-5G
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Hexafluoroglutaryl fluoride
Formuła: C₅F₈O₂
MW: 244.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 46…47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00054652
Numer CAS: 678-78-4
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 II