Drukuj
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 4080 PLN
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Formuła: C₆H₁₁ClF₃N
MW: 189.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 38 °C/10mmHg
Gęstość: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054672
Numer CAS: 357-83-5
Jednostka: 3267
ADR: 8 II