Drukuj
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4727-1G PC4727-25G PC4727-5G
APOSPC4727-1GEA 435 PLN
APOSPC4727-1G APOSPC4727-25G APOSPC4727-5G
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene
Formuła: C₄H₄ClF₃
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077488
Numer CAS: 235106-11-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III