Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 110 PLN
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234.15 g/mol
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236298
Numer CAS: 239463-90-2