Drukuj
Hexafluoroglutaryl dichloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4720-5G PC4720-25G
APOSPC4720-5GEA 691 PLN
APOSPC4720-5G APOSPC4720-25G
Hexafluoroglutaryl dichloride 98%
Hexafluoroglutaryl dichloride
Formuła: C₅Cl₂F₆O₂
MW: 276.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 111 °C
Gęstość: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039309
Numer CAS: 678-77-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II