Drukuj
Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4710-5G PC4710-25G PC4710-100G
APOSPC4710-5GEA 363 PLN
APOSPC4710-5G APOSPC4710-25G APOSPC4710-100G
Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Hexafluoroglutaric anhydride
Formuła: C₅F₆O₃
Temp. Wrzenia: 72 °C
Gęstość: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006680
Numer CAS: 376-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-811-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II