Drukuj
Hexafluoroglutaric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 PLN
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Hexafluoroglutaric acid 98%
Hexafluoroglutaric acid
Formuła: C₅H₂F₆O₄
Temp. Wrzenia: 134…138 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 88…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004172
Numer CAS: 376-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-813-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III