Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylpropan-2-ol, alpha,alpha-Bis(trifluoromethyl)benzyl Alcohol, 2,2,2,2',2',2'-Hexafluorocumyl Alcohol
PC4666-5G PC4666-100G PC4666-25G
APOSPC4666-5GEA 319 PLN
APOSPC4666-5G APOSPC4666-100G APOSPC4666-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Under Mitsunobu conditions primary and secondary alcohols can be protected as hexafluorophenylisopropyl(HIP) ethers: J. Am. Chem. Soc., 116, 8354 (1994).
Formuła: C₉H₆F₆O
MW: 244.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 159…160 °C
Gęstość: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040983
Numer CAS: 718-64-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-943-4
Jednostka: 1987
ADR: 3 III