Drukuj
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4655-100G PC4655-5G
APOSPC4655-100GEA 371 PLN
APOSPC4655-100G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formuła: C₇H₆F₆O₂
Temp. Wrzenia: 40…43 °C/8mmHg
Gęstość: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044091
Numer CAS: 54052-90-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,III