Drukuj
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4641-1G PC4641-500MG PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA 2030 PLN
APOSPC4641-1G APOSPC4641-500MG APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉BrF₃NO₃
MW: 376.14 g/mol
Temp. topnienia: 187…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01935940
Numer CAS: 338982-36-8