Drukuj
Perfluorooktan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Octadecafluorooctane
PC4640-25G PC4640-5G
APOSPC4640-25GEA 586 PLN
APOSPC4640-25G APOSPC4640-5G
Perfluorooktan 99%
Perfluorooktan
Formuła: C₈F₁₈
Temp. Wrzenia: 99…105 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042083
Numer CAS: 307-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-199-2