Drukuj
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]pyrid-2-one-3-carboxylic acid
PC4635-1G PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA 4000 PLN
APOSPC4635-1G APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₅H₉F₆NO₃
MW: 365.23 g/mol
Temp. topnienia: 168…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243697
Numer CAS: 338781-55-8