Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 110 PLN
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631468
Numer CAS: 1737-36-6