Drukuj
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 859 PLN
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₂₁H₁₄FNO
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01316984
Numer CAS: 446275-89-4