Drukuj
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 1470 PLN
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formuła: C₈H₉ClF₃NO
MW: 227.61 g/mol
Temp. topnienia: 325…328 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231881
Numer CAS: 321574-29-2