Drukuj
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 PLN
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₄F₂N₂
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190102
Numer CAS: 112279-61-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III