Drukuj
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 899 PLN
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formuła: C₁₂H₈F₃N₃O
Temp. topnienia: 205…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139203
Numer CAS: 343375-42-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III