Drukuj
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4615-1G PC4615-250MG PC4615-5G
APOSPC4615-1GEA 795 PLN
APOSPC4615-1G APOSPC4615-250MG APOSPC4615-5G
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formuła: C₁₄H₁₅FN₄
MW: 258.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01568265
Numer CAS: 320422-34-2