Drukuj
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 1600 PLN
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Temp. topnienia: 78…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083521
Numer CAS: 654-99-9