Drukuj
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 174 PLN
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formuła: C₆H₅ClFN
Gęstość: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03407962
Numer CAS: 4863-91-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III